1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56910-1G PC56910-250MG PC56910-5G
APOSPC56910-1GEA 4200 DKK
APOSPC56910-1G APOSPC56910-250MG APOSPC56910-5G
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28746505
CAS-nummer: 1807151-57-0