Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56905-1G PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA 4910 DKK
APOSPC56905-1G APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31742295
CAS-nummer: 950726-72-4