3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56902-1G PC56902-250MG PC56902-5G PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA 4140 DKK
APOSPC56902-1G APOSPC56902-250MG APOSPC56902-5G APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733866
CAS-nummer: 1806838-95-8