6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56884-1G PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA 6180 DKK
APOSPC56884-1G APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formel: C₆H₅FINO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664913
CAS-nummer: 2090794-57-1