6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56880-1G PC56880-250MG
APOSPC56880-1GEA 4580 DKK
APOSPC56880-1G APOSPC56880-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formel: C₈H₃F₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31689288
CAS-nummer: 2151834-44-3