8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56877-1G PC56877-250MG
APOSPC56877-1GEA 4910 DKK
APOSPC56877-1G APOSPC56877-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₇H₃BrF₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664912
CAS-nummer: 2151834-34-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III