8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56872-1G PC56872-250MG
APOSPC56872-1GEA 4910 DKK
APOSPC56872-1G APOSPC56872-250MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₇H₃F₃IN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664911
CAS-nummer: 2151834-40-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III