4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56868-1G PC56868-25G PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA 698 DKK
APOSPC56868-1G APOSPC56868-25G APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₀FNO
Molekylvægt: 227.234 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11096849
CAS-nummer: 220583-40-4