5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
PC56860-1G PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA 2730 DKK
APOSPC56860-1G APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696264
CAS-nummer: 131747-67-6