2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodobenzene
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 4580 DKK
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31654714
CAS-nummer: 2244085-57-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II