3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 1400 DKK
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molekylvægt: 199.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31654732
CAS-nummer: 1935278-77-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III