3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-ethynyl-1-fluorobenzene
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 4310 DKK
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molekylvægt: 199.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26395447
CAS-nummer: 918487-39-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III