3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA 1430 DKK
APOSPC56837-1G APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molekylvægt: 199.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31654731
CAS-nummer: 1701568-15-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III