2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56815-1G PC56815-250MG
APOSPC56815-1GEA 1810 DKK
APOSPC56815-1G APOSPC56815-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835284
CAS-nummer: 1003709-96-3