2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56811-1G PC56811-250MG PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA 1400 DKK
APOSPC56811-1G APOSPC56811-250MG APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28790334
CAS-nummer: 1806333-01-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III