2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56808-1G PC56808-5G PC56808-10G
APOSPC56808-1GEA 1310 DKK
APOSPC56808-1G APOSPC56808-5G APOSPC56808-10G
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine
Formel: C₆H₄F₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847317
CAS-nummer: 1192813-41-4