Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56805-10G PC56805-1G PC56805-5G
APOSPC56805-10GEA 4920 DKK
APOSPC56805-10G APOSPC56805-1G APOSPC56805-5G
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Formel: C₁₁H₆F₅NO₂
Molekylvægt: 279.163 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00559321
CAS-nummer: 2340-87-6