2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 4910 DKK
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₂F₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634834
CAS-nummer: 2244084-38-4