2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 4910 DKK
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₃BrF₆
Molekylvægt: 293.004 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634826
CAS-nummer: 2244085-70-7
UN nummer: 1760
ADR: 8 III