6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-butyl 6-bromo-3-(difluoromethyl)indole-1-carboxylate
PC56795-100MG PC56795-1G PC56795-500MG
APOSPC56795-100MGEA 3930 DKK
APOSPC56795-100MG APOSPC56795-1G APOSPC56795-500MG
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₁₄BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2237235-37-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III