4-Bromobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56794-1G PC56794-250MG PC56794-5G
APOSPC56794-1GEA 1640 DKK
APOSPC56794-1G APOSPC56794-250MG APOSPC56794-5G
4-Bromobenzyl fluoride 95%
4-Bromobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20482167
CAS-nummer: 459-49-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III