4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 523 DKK
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28990107
CAS-nummer: 500-11-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III