3-Nitrobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56786-1G PC56786-250MG
APOSPC56786-1GEA 4580 DKK
APOSPC56786-1G APOSPC56786-250MG
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
3-Nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22053312
CAS-nummer: 455-94-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III