2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 4580 DKK
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22053300
CAS-nummer: 447-58-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II