2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56780-1G PC56780-5G
APOSPC56780-1GEA 6560 DKK
APOSPC56780-1G APOSPC56780-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393829
CAS-nummer: 1261642-94-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III