2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 3550 DKK
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393815
CAS-nummer: 1261822-74-5