2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 6540 DKK
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393797
CAS-nummer: 1261731-19-4