2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56770-1G PC56770-250MG PC56770-5G
APOSPC56770-1GEA 6540 DKK
APOSPC56770-1G APOSPC56770-250MG APOSPC56770-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molekylvægt: 221.564 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393803
CAS-nummer: 874482-94-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III