4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56766-1G PC56766-250MG
APOSPC56766-1GEA 3710 DKK
APOSPC56766-1G APOSPC56766-250MG
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Fluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20482169
CAS-nummer: 118507-45-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III