2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 578 DKK
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Formel: C₁₄F₁₀O₃
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863747
CAS-nummer: 15989-99-8