2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 4910 DKK
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28408579
CAS-nummer: 1802650-67-4