2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 10110 DKK
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411263
CAS-nummer: 74418-16-9