3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 1610 DKK
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molekylvægt: 176.548 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18415555
CAS-nummer: 1261737-50-1