2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56735-1G PC56735-250MG
APOSPC56735-1GEA 6270 DKK
APOSPC56735-1G APOSPC56735-250MG
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
Formel: C₇HBrF₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31009134
CAS-nummer: 2088942-34-9