6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56734-100MG PC56734-1G PC56734-250MG
APOSPC56734-100MGEA 3550 DKK
APOSPC56734-100MG APOSPC56734-1G APOSPC56734-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19688440
CAS-nummer: 1821384-76-2