2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 4910 DKK
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31618862
CAS-nummer: 2237235-34-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III