6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56703-1G PC56703-250MG
APOSPC56703-1GEA 3930 DKK
APOSPC56703-1G APOSPC56703-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molekylvægt: 235.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28739830
CAS-nummer: 1804841-33-5