1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56680-1G PC56680-250MG PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA 360 DKK
APOSPC56680-1G APOSPC56680-250MG APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₂Br₂F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15526888
CAS-nummer: 2375-96-4