1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 3930 DKK
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇HF₆I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31613611
CAS-nummer: 2237235-23-1