Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate
PC5667-1G PC5667-5G
APOSPC5667-1GEA 1430 DKK
APOSPC5667-1G APOSPC5667-5G
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Formel: C₉H₁₂F₂O₄
Kogepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10567161
CAS-nummer: 176969-33-8