3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56336-1G PC56336-250MG
APOSPC56336-1GEA 4310 DKK
APOSPC56336-1G APOSPC56336-250MG
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆ClF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392559
CAS-nummer: 288312-62-9