3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 3820 DKK
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28737933
CAS-nummer: 1807026-56-7