1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 4920 DKK
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₄H₈F₂O
Molekylvægt: 110.103 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23943409
CAS-nummer: 354-10-9
UN nummer: 1987
ADR: 3 III