2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 719 DKK
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954767
CAS-nummer: 70692-45-4