3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)phenyl carbonochloridate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl] carbonochloridate
PC56280-1G PC56280-5G
APOSPC56280-1GEA 1490 DKK
APOSPC56280-1G APOSPC56280-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093719
CAS-nummer: 95668-29-4
UN nummer: 3277
ADR: 6.1+8,II