2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 698 DKK
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₅INO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28789909
CAS-nummer: 1803729-60-3