2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
PC56269-1G PC56269-250MG PC56269-5G
APOSPC56269-1GEA 3930 DKK
APOSPC56269-1G APOSPC56269-250MG APOSPC56269-5G
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molekylvægt: 170.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28130101
CAS-nummer: 1426805-91-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III