2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 654 DKK
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12922621
CAS-nummer: 1208074-72-9