2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-iodobenzene
PC56258-1G PC56258-250MG PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA 1440 DKK
APOSPC56258-1G APOSPC56258-250MG APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Molekylvægt: 318.885 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20233325
CAS-nummer: 1349718-22-4