4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
PC56257-1G PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA 7900 DKK
APOSPC56257-1G APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.135 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202982
CAS-nummer: 773871-37-7